N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl (1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl)carbamate
OR316005-5G
APOSOR316005-5GEA 165 EUR InStock
APOSOR316005-5G
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Formule: C₁₃H₂₅NO₃
MW: 243,3400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112591
Numéro CAS: 107202-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité