(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, Boc-cis-Hyp-OMe
OR316007-100G
APOSOR316007-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR316007-100G
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237541
Numéro CAS: 102195-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité