N-Boc-L-prolinal 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR316013-1G OR316013-25G OR316013-5G
APOSOR316013-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR316013-1G APOSOR316013-25G APOSOR316013-5G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 211 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57.2 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274186
Numéro CAS: 69610-41-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité