Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR316020-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR316020-5G APOSOR316020-100G APOSOR316020-25G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂IN
MW: 348,06 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075259
Numéro CAS: 114971-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité