N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cbz-L-Alaninol(S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl esterZ-Ala-ol
APOSOR316022-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR316022-25G APOSOR316022-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672530
Numéro CAS: 66674-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité