5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione
OR316026-1G
APOSOR316026-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR316026-1G
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₉H₁₄O₂·H₂O
MW: 154,21 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075263
Numéro CAS: 18456-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité