D-allo-Thréonine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-allo-Thr-OHD(-)-allo-Thréonine
APOSOR316027-25GEA 321 EUR InStock
APOSOR316027-25G APOSOR316027-1G APOSOR316027-5G
D-allo-Thréonine
D-allo-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 268…276 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004526
Numéro CAS: 24830-94-2
EINECS: 246-488-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité