Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxocyclopentaneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxocyclopentylacetate, Ethyl 2-(2-Oxocyclopentyl)acetate, 2-(2-Oxocyclopentyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-oxocyclopentyl)acetate
OR316028-5G
APOSOR316028-5GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR316028-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044715
Numéro CAS: 20826-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité