N-Boc-D-phenylalaninol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR316042-100G OR316042-25G OR316042-5G
APOSOR316042-100GEA 221 EUR InStock
APOSOR316042-100G APOSOR316042-25G APOSOR316042-5G
N-Boc-D-phenylalaninol
N-Boc-D-phenylalaninol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216472
Numéro CAS: 106454-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité