(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
OR316048-25G
APOSOR316048-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR316048-25G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782125
Numéro CAS: 80875-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité