(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799064
Numéro CAS: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité