tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 162 EUR InStock
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2735 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15474939
Numéro CAS: 159635-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité