4-Bromocarbazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G OR31660-5G OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR31660-1G APOSOR31660-5G APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18450175
Numéro CAS: 3652-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité