4-Bromo-3-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3168-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR3168-25G APOSOR3168-5G
4-Bromo-3-methylbenzamide
4-Bromo-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₈BrNO
MW: 214,06 g/mol
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672914
Numéro CAS: 170229-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité