7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,1240 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234403
Numéro CAS: 271-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité