3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR317049-1G APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415250
Numéro CAS: 1363382-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité