2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR317053-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formule: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MW: 203,19 g/mol
Point de fusion: 85…94 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18325162
Numéro CAS: 1389264-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité