tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751872
Numéro CAS: 154748-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité