5-Iodo-m-xylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3171-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR3171-500G APOSOR3171-25G
5-Iodo-m-xylène
5-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C/3mmHg
Densité: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060659
Numéro CAS: 22445-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité