1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317164-5G
APOSOR317164-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556174
Numéro CAS: 253176-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité