1,6-Diiodohexane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Diiodohexane 98%
1,6-Diiodohexane
Formule: C₆H₁₂I₂
Point d'ébullition: 141…142 °C/10mmHg
Point de fusion: 44478 °C
Densité: 2.052 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001103
Numéro CAS: 629-09-4
EINECS: 211-073-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité