4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317249-10G OR317249-1G OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA 574 EUR InStock
APOSOR317249-10G APOSOR317249-1G APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
MW: 307,7600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907939
Numéro CAS: 479633-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité