6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1), 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate(2:1)
OR317256-1G OR317256-250MG
APOSOR317256-1GEA 250 EUR InStock
APOSOR317256-1G APOSOR317256-250MG
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₆
MW: 288,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22373634
Numéro CAS: 1380571-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité