3-Éthyloxétanne-3-méthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Éthyloxétanne-3-méthanol 97%
3-Éthyloxétanne-3-méthanol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C/4mmHg
Densité: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190143
Numéro CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité