Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Dichloropropiophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR3173-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3173-1G APOSOR3173-5G APOSOR3173-25G
3',4'-Dichloropropiophénone
3',4'-Dichloropropiophénone


Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C/18mmHg
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000554
Numéro CAS: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité