Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iododécane 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR3175-50GEA 0 EUR InStock
APOSOR3175-50G APOSOR3175-25G APOSOR3175-250G
1-Iododécane 98%
1-Iododécane


Formule: C₁₀H₂₁I
MW: 268,18 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C/15mmHg
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001085
Numéro CAS: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité