1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Attention
Synonyms: 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
OR3176-1G OR3176-25G OR3176-5G
APOSOR3176-1G APOSOR3176-25G APOSOR3176-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0748 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078268
Numéro CAS: 4928-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité