3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318002-1G OR318002-5G
APOSOR318002-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR318002-1G APOSOR318002-5G
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688268
Numéro CAS: 846576-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité