tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318003-1G OR318003-10G OR318003-5G
APOSOR318003-1GEA 238 EUR InStock
APOSOR318003-1G APOSOR318003-10G APOSOR318003-5G
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688278
Numéro CAS: 1040682-30-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité