tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275034
Numéro CAS: 158984-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité