Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318058-1G OR318058-10G OR318058-5G
APOSOR318058-1GEA 503 EUR InStock
APOSOR318058-1G APOSOR318058-10G APOSOR318058-5G
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₄S
MW: 266,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052312
Numéro CAS: 6497-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité