1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318060-1G OR318060-5G
APOSOR318060-1GEA 324 EUR InStock
APOSOR318060-1G APOSOR318060-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052314
Numéro CAS: 204067-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité