tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2735 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460962
Numéro CAS: 181269-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité