4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Formule: C₆H₁₅N₃O
Point d'ébullition: 80 °C/0.075mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07786279
Numéro CAS: 2154-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité