5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318078-1G OR318078-10G OR318078-5G
APOSOR318078-1GEA 165 EUR InStock
APOSOR318078-1G APOSOR318078-10G APOSOR318078-5G
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
5-Chloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646205
Numéro CAS: 23616-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité