8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrClN₂
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08567949
Numéro CAS: 909649-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité