5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318111-1G OR318111-5G OR318111-25G
APOSOR318111-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR318111-1G APOSOR318111-5G APOSOR318111-25G
5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
5-Bromo-7-nitroindoline
Formule: C₈H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005708
Numéro CAS: 80166-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité