5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318113-1G OR318113-5G
APOSOR318113-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR318113-1G APOSOR318113-5G
5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
5-Bromo-7-nitro-1H-indole
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00619260
Numéro CAS: 165669-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité