trans-1,4-Dibromo-2-butène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-butène
trans-1,4-Dibromo-2-butène
Formule: C₄H₆Br₂
MW: 213,9 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: 48…53 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000249
Numéro CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité