2-Bromobenzaldéhyde-oxime 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 487 EUR InStock
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldéhyde-oxime 96%
2-Bromobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082734
Numéro CAS: 34158-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité