3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enenitrile
OR32006-1G OR32006-25G OR32006-5G
APOSOR32006-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR32006-1G APOSOR32006-25G APOSOR32006-5G
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138239
Numéro CAS: 165404-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité