trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C/ 0.03 kPa
Point de fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260493
Numéro CAS: 25712-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité