4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR32016-5GEA 118 EUR InStock
APOSOR32016-5G APOSOR32016-100G
4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
4'-Methoxyacetoacetanilide
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008783
Numéro CAS: 5437-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité