5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3202-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR3202-1G APOSOR3202-5G APOSOR3202-25G
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427657
Numéro CAS: 89488-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité