1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32028-1G OR32028-5G
APOSOR32028-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR32028-1G APOSOR32028-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140355
Numéro CAS: 242797-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité