3-Bromo-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3203-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR3203-5G APOSOR3203-10G APOSOR3203-1G
3-Bromo-5-méthylpyridine
3-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Densité: 1,487 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646141
Numéro CAS: 3430-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité