Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114192
Numéro CAS: 86873-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité