N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32099-1G OR32099-5G
APOSOR32099-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32099-1G APOSOR32099-5G
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formule: C₁₄H₁₆N₄O
MW: 256,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03152811
Numéro CAS: 58668-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité