3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[3-Methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32117-1G OR32117-5G
APOSOR32117-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32117-1G APOSOR32117-5G
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001221
Numéro CAS: 385383-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité