5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03906373
Numéro CAS: 10102-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité